Multi-Element Plasma-Standardlösung 3, Specpure®
Katalognr. 42884.AE
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Matrix:Salpetersäure verd.
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Multi-Element Plasma-Standardlösung 3
- Environmentally Preferable:
- MDL No.:MFCD00212339
Technische Daten
Über diesen Artikel
UN Nr.: UN3264
MDL Nr.: MFCD00212339