ContactUsLinkComponent
ICP-MS-Analyten B für 6020 CLP-M, Specpure®
ICP-MS-Analyten B für 6020 CLP-M, Specpure®
Catalog # 42650.AE
CAS Number:  
ICP-MS-Analyten B für 6020 CLP-M, Specpure®
Catalog # 42650.AE
CAS Number:  
Specifications
  • Matrix:
    2% HNO₃
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    ICP-MS-Analyten B für 6020 CLP-M
  • MDL No.:
    MFCD02262473
Specifications
About this item
11 Elemente
UN Nr.: UN3264
MDL Nr.: MFCD02262473
Konzentration:
Ag 5 µg/ml ±5%
As 10 µg/ml ±2%
Cd 10 µg/ml ±2%
Co 20 µg/ml ±2%
Cr 20 µg/ml ±2%
Cu 20 µg/ml ±2%
Mn 20 µg/ml ±2%
Ni 20 µg/ml ±2%
Se 10 µg/ml ±2%
V 20 µg/ml ±2%
Zn 10 µg/ml ±2%