AuftragsverfolgungKontakt
Zinc ferrite
Zertifikate
Zinc ferrite
2 Varianten
Product Details & Documents
CAS No.: 12063-19-3 Molecular Formula: ZnFe2O4 Formula Weight: 241.06 Physical Form: Fine Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049621
  • CAS Nummer:12063-19-3
  • Formel:Fe₂H₂O₄Zn
  • MDL-Nummer:MFCD00049621
  • Molekulargewicht:243.082 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:235-052-5
Product Family Options
Produktinformationen