Anti-STAU1 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalognr. BSBTPB9895
Anbieter: Boster Bio
Technische Daten
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Name:Staufen double-stranded RNA binding protein 1
- Antigen-Symbol:STAU1
- Klonalität:Polyklonal
- Konjugation:Unconjugated
- Wirt:Rabbit
- Isotyp:IgG
- Reaktivität:Human
- Western blot:Yes
- Kreuzadsorption:No
- Gen-ID:6780
- Antigen-Synonyme:PPP1R150|STAU
- Größe:100 µg
- VE:100 µG
Technische Daten
Über diesen Artikel
Type: Primary
Antigen: STAU1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human