ContactUsLinkComponent
Anti-SLC2A9 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalognr. BSBTPB9891
Anbieter:  Boster Bio
undefined
Anti-SLC2A9 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalognr. BSBTPB9891
Anbieter:  Boster Bio
Technische Daten
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Name:
    solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 9
  • Antigen-Symbol:
    Solute carrier family 2, member 9
  • Klonalität:
    Polyklonal
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Wirt:
    Rabbit
  • Isotyp:
    IgG
  • Reaktivität:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Kreuzadsorption:
    No
  • Gen-ID:
    56606
  • Antigen-Synonyme:
    GLUTX|UAQTL2|GLUT9|URATv1
  • Größe:
    100 µg
  • VE:
    100 µG
Technische Daten
Über diesen Artikel
Type: Primary
Antigen: SLC2A9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human