Anti-IL7 Rabbit Polyclonal Antibody
100 µg
Katalognr. BSBTPB9871
Anbieter: Boster Bio
Direkt zu
Product Details & Documents
Type: Primary
Antigen: IL7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Dokumente
PB9871
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Größe:100 µg
- Western blot:Yes
- Antikörper-Typ:Primär
- Konjugation:Unconjugated
- Reaktivität:Mouse
- Kreuzadsorption:No
- Cat. No.:BSBTPB9871
- Antigen-Name:interleukin 7
- Gen-ID:16196
- Antigen-Synonyme:A630026I06Rik|Il-7|hlb368
- Antigen-Symbol:IL7
- Klonalität:Polyklonal
- Isotyp:IgG
- Wirt:Rabbit