Becher, niedrige Form, Borosilikatglas, KIMAX®
Catalog # SCER93206005
Supplier: DWK Life Sciences
Specifications
- Ext.Ø:50 mm
- Kapazität:100 ml
- Höhe:70 mm
- Seq:02
- VE:10
Specifications
About this item
Kimax® Borosilikatglas 3,3.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Autoklavierbar
Ideal für allgemeine Laboranwendungen. Mit Ausguss, weiße Graduierungen und Etikettierbereich.
Certifications: ISO 3819