AuftragsverfolgungKontakt
Silica standard solution
Anbieter:   Hach
Silica standard solution
Anbieter:  Hach
Zertifikate
Silica standard solution
6 Varianten
Product Details & Documents
Standard solutions for accuracy checks in silica determinations.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Konzentration
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Silica standard solution
    0,5 mg/l as SiO2 (NIST)
    3,78 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 3,78 L
    1 * 3,78 L - SFr. 203.00
    SFr. 203.00
    1 * 3,78 L
       SFr. 203.00
  • Silica standard solution
    1 mg/l as SiO2 (NIST)
    500 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 82.10
    SFr. 82.10
    1 * 500 mL
       SFr. 82.10
  • Silica standard solution
    10 mg/l as SiO2 (NIST)
    500 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 93.00
    SFr. 93.00
    1 * 500 mL
       SFr. 93.00
  • Silica standard solution
    25 mg/l as SiO2 (NIST)
    236 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 236 mL
    1 * 236 mL - SFr. 124.00
    SFr. 124.00
    1 * 236 mL
       SFr. 124.00
  • Silica standard solution
    50 mg/l as SiO2 (NIST)
    200 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 mL
    1 * 200 mL - SFr. 63.10
    SFr. 63.10
    1 * 200 mL
       SFr. 63.10
  • Silica standard solution
    1000 mg/l as SiO2 (NIST)
    500 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 110.00
    SFr. 110.00
    1 * 500 mL
       SFr. 110.00