Sicherheitsschuhe, Schlaufen-Schnür-System, The Roar, Jade
Supplier: U-Power
Certificates
About this item
Sicherheitsschuhe aus Veloursleder mit einer rutschfesten Zweidichten-PU-Sohle.
- Leichte, rutschhemmende Actiondry Einlegesohle aus EVA/Textil hält die Füße trocken; antimykotisch behandelt
- Wingtex Tunnel-Futter mit Bienenwabenstruktur sorgt für Atmungsaktivität und hervorragende Absorption
- Natürliche Passform mit Breite 11 für zusätzlichen Komfort
- Airtoe Zehenschutzkappe aus Aluminium mit luftdurchlässiger Membran (200 J)
- Leichte, flexible und metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle „Save & Flex“ bedeckt 100% der Fußsohle
Farbe: Beige
Certifications: EN 20345:2011; S1P, SRC
Frequently Bought Together