Halbhohe ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Boa, Turn
Nome del fornitore: U-Power
Certificati
Informazioni su questo articolo
Antistatische Halbhohe ESD-Schuhe aus weichem Nubuk-Tech mit hoch atmungsaktiven Einsätzen aus Textil-Netzstoff und einer rutschfesten U-GRIP® Sohle aus PU/PU.
- Stoßdämpfende, antimykotisch behandelte PE-Einlegesohle
- Wingtex Tunnel-Futter mit Bienenwabenstruktur sorgt für Atmungsaktivität und hervorragende Absorption
- Hocheffizientes Schnürsystem
- Stress-out Laschensystem ermöglicht einfaches Anziehen und sorgt für zusätzlichen Komfort beim Gehen
- Natürliche Passform, Breite 11 für zusätzlichen Komfort
- Schützende Airtoe Zehenkappe aus Aluminium mit luftdurchlässiger Membran (200 J)
- Leichte, flexible und nicht-metallische durchtrittsichere Zwischensohle „Save & Flex“ bedeckt 100% der Fußsohle
Farbe: Schwarz
Certifications: EN 61340 (ESD); EN 20345:2011; S1P, SRC
Frequently Bought Together