Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Base materials

Marketsource
Anbieter:   Novartis
Base materials
Anbieter:  Novartis
Marketsource
Zertifikate

7 Varianten

Product Details & Documents
Product Family Options

Produktinformationen

  • Bezeichnung
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bacto Tryptone
    Glasflasche für Feststoffe
    500 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 g
    1 * 500 g

    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Casamino acids, vitamin assay
    Glasflasche für Feststoffe
    500 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 g
    1 * 500 g

    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Casamino acids
    10 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg

    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Casamino acids
    Glasflasche für Feststoffe
    500 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 g
    1 * 500 g

    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Casamino acids, technical
    Glasflasche für Feststoffe
    500 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 g
    1 * 500 g

    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bacto Tryptone
    10 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg

    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bacto Tryptone
    Glasflasche für Feststoffe
    2 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 kg
    1 * 2 kg

    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..