Latexhandschuhe, Rotiprotect®
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Über diesen Artikel
Diese Einweghandschuhe sind geeignet zum Schutz vor komplexen Risiken und für die Lebensmittelverarbeitung.
- Mikro-grobe Oberfläche
- Glatte Innenfläche, leicht gepudert
- Sehr glatt und angenehm weich
- Dünn gerollter Rand
- Frei von Thiuram
Certifications: EN 374; Kat. III; AQL 1,5
Ordering information:
Packaging:
Caution:
3 Varianten
Product Details & Documents
Diese Einweghandschuhe sind geeignet zum Schutz vor komplexen Risiken und für die Lebensmittelverarbeitung.
- Mikro-grobe Oberfläche
- Glatte Innenfläche, leicht gepudert
- Sehr glatt und angenehm weich
- Dünn gerollter Rand
- Frei von Thiuram
Certifications: EN 374; Kat. III; AQL 1,5
Ordering information:
Packaging:
Caution:
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
- Catalog No:
- 112-0043
- 112-0044
- 112-0045
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:
- Beidseitig tragbar
- Beidseitig tragbar
- Beidseitig tragbar
- Einweg / wiederverwendbar:
- Einweg
- Einweg
- Einweg
- Latex / ohne Latex:
- Latex
- Latex
- Latex
- Gepudert/ungepudert:
- Leicht gepudert
- Leicht gepudert
- Leicht gepudert
- Oberfläche:
- Mikro-strukturiert
- Mikrostruktur
- Mikro-strukturiert
- Stulpenart:
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117
- Cuff_Style-21391117|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
- EN Standard:
- EN 374
- EN 374
- EN 374
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
- BezeichnungHandschuhgrößeFarbeLängeStärkeVerpacktVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:Marketsource
Mehr
Specifications
Cat. No.112-0043ModellBeidseitig tragbar / handspezifischBeidseitig tragbarEinweg / wiederverwendbarEinwegLatex / ohne LatexLatexGepudert/ungepudertLeicht gepudertOberflächeMikro-strukturiertStulpenartCuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117EN StandardEN 374Marketsource - Spezifikationen:Marketsource
Mehr
Specifications
Cat. No.112-0044ModellBeidseitig tragbar / handspezifischBeidseitig tragbarEinweg / wiederverwendbarEinwegLatex / ohne LatexLatexGepudert/ungepudertLeicht gepudertOberflächeMikrostrukturStulpenartCuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117EN StandardEN 374Marketsource - Spezifikationen:Marketsource
Mehr
Specifications
Cat. No.112-0045ModellBeidseitig tragbar / handspezifischBeidseitig tragbarEinweg / wiederverwendbarEinwegLatex / ohne LatexLatexGepudert/ungepudertLeicht gepudertOberflächeMikro-strukturiertStulpenartCuff_Style-21391117|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099EN StandardEN 374Marketsource