ContactUsLinkComponent
Entzündlich
Giftig
Ätzend
Gesundheit
Kaliumhydroxid 0.5 N in Methanol, BAKER ANALYZED® volumetrische Lösung, J.T.Baker®
Katalognr. 5631.1000
Anbieter:  Avantor
CAS-Nummer:  
undefined
Entzündlich
Giftig
Ätzend
Gesundheit
Kaliumhydroxid 0.5 N in Methanol, BAKER ANALYZED® volumetrische Lösung, J.T.Baker®
Katalognr. 5631.1000
Anbieter:  Avantor
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    0.497 - 0.503
  • Normality:
    0.497 - 0.503
  • Chloride (Cl):
    ≤10 ppm
  • Nitrogen Compounds (as N):
    ≤1 ppm
  • ACS - Heavy Metals (as Pb):
    ≤1 ppm
  • Trace Impurities - Iron (Fe):
    ≤0.5 ppm
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
 :
 :56.11 g/mol
Dichte:0,80 g/cm³
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:215-181-3
UN:3286
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS06
 :GHS05
 :GHS08
CAS-Nummer:1310-58-3
Formel:KOH
MDL-Nummer:MFCD00003553