ContactUsLinkComponent
Kaliumhydroxid 0.1 N in Ethanol, BAKER ANALYZED® volumetrische Lösung, J.T.Baker®
  5645.1000
 :  Avantor
 :  
undefined
Kaliumhydroxid 0.1 N in Ethanol, BAKER ANALYZED® volumetrische Lösung, J.T.Baker®
  5645.1000
 :  Avantor
 :  
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Titer (mol/l):
    0.0995-0.1005
  • A light red color can occur in time due to product characteristics:
    Passes Test
 :
 :56.11 g/mol
 :3,II
 :Veränderungsmanagement-Kategorie = N
 :215-181-3
 :2924
 :GHS02
 :Raumtemperatur
 :1310-58-3
 :KOH
 :MFCD00003553