Anti-IL2RB Rabbit Polyclonal Antibody
Katalognr. BSBTPB9761
Anbieter: Boster Bio
Technische Daten
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Symbol:IL2RB
- Klonalität:Polyklonal
- Konjugation:Unconjugated
- Wirt:Rabbit
- Isotyp:IgG
- Reaktivität:Mouse
- Western blot:Yes
- Kreuzadsorption:No
- Gen-ID:16185
- Größe:100 µg
- VE:100 µG
Technische Daten
Über diesen Artikel
Rabbit IgG polyclonal antibody for Interleukin-2 receptor subunit beta(IL2RB) detection. Tested with WB in Mouse.
Type: Primary
Antigen: IL2RB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse