Anti-Bik Rabbit Polyclonal Antibody
Katalognr. BSBTPB9755
Anbieter: Boster Bio
Technische Daten
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Symbol:BIK
- Klonalität:Polyklonal
- Konjugation:Unconjugated
- Wirt:Rabbit
- ImmunoChemie:Yes
- Isotyp:IgG
- Reaktivität:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Kreuzadsorption:No
- Gen-ID:638
- Größe:100 µg
- VE:100 µG
Technische Daten
Über diesen Artikel
Rabbit IgG polyclonal antibody for Bcl-2-interacting killer(BIK) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: Bik
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat