ContactUsLinkComponent
Clean-Lab, Q Path® zur Entfernung von Paraffin
Flammable
Health
Clean-Lab, Q Path® zur Entfernung von Paraffin
Catalog # 10047400.
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Flammable
Health
Clean-Lab, Q Path® zur Entfernung von Paraffin
Catalog # 10047400.
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifications
Specification Test Results
  • Aussehen:
    Klare farblose Flüssigk.
  • Aromaten (UV) (max. 100 ppm):
    Entspricht
  • Siedepunkt (Beginn) (min.173°C):
    Entspricht
  • Bromzahl (pro 100 g) (max. 50 ppm):
    Entspricht
  • Färbung (Saybolt) (D6045) (min. 30):
    Entspricht
  • Dichte (15°C) (0,752-0,772 kg/l):
    Entspricht
  • Destillationsbereich (50 %) (177-187°C):
    Entspricht
  • Trockenpunkt (Destillation) (max.193°C):
    Entspricht
  • Flammpunkt (56-63°C):
    Entspricht
  • S (Schwefel) (max. 1 ppm):
    Entspricht
Specification Test Results
About this item
 :
Flash Pt:49 °C (geschlossener Tiegel)
UN:3295
ADR:3,III
 :GHS02
 :GHS08
 :1
CAS Number:90622-57-4