Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Anti-E4B Rabbit Polyclonal Antibody | Avantor

Anti-E4B Rabbit Polyclonal Antibody

100 μg
Katalognr. BOSSBS-4103R
Anbieter:   Bioss
Anti-E4B Rabbit Polyclonal Antibody
Katalognr. BOSSBS-4103R
Anbieter:  Bioss
Anti-E4B Rabbit Polyclonal Antibody

100 μg

Preis
SFr. 902.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 µl
Product Details & Documents

eIF4B is required for the binding of mRNA to ribosomes. It functions in close association with eIF4F and eIF4A. It binds near the 5'-terminal cap of mRNA in the presence of eIF4F and ATP. It promotes the ATPase activity and the ATP-dependent RNA unwinding activity of both eIF4A and eIF4F.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: E4B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Dokumente

Technische Daten
  • Größe:
    100 μg
  • Western blot:
    Yes
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Form:
    liquid
  • Reinigung:
    Purified by Protein A.
  • Transporttemperatur:
    4 °C
  • Reaktivität:
    Human|Rat|Mouse
  • Konzentration:
    1 ug/ul
  • ImmunoChemie:
    Yes
  • Cat. No.:
    BOSSBS-4103R
  • Antigen-Name:
    Eukaryotic translation initiation factor 4B
  • Gen-ID:
    1975
  • Antigen-Synonyme:
    E 4B|4B_HUMAN.|E-4B|Eukaryotic initiation factor 4B
  • Lagerungspuffer:
    Aqueous buffered solution containing 100ug/ml BSA, 50% glycerol and 0,09% sodium azide. Store at -20°C for 12 months.
  • Antigen-Symbol:
    EIF4B
  • Klonalität:
    Polyklonal
  • Isotyp:
    IgG
  • Wirt:
    Rabbit
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..