Schlenk-Probenröhrchen, SP Wilmad-LabGlass
Catalog # WILMLG-10800-100
Supplier: SP Industries
Specifications
- Kapazität:5 ml
- Bezeichnung:
- Seq:
- Environmentally Preferable:
- VE:1
Specifications
About this item
Das Röhrchen verfügt über ein fettfreies Hochvakuumventil (0 bis 4 mm) und ist für Druck-/Vakuumanwendungen geeignet. Ideal für die Reaktion und Lagerung luftempfindlicher Verbindungen. Der Seitenarm kann an eine Inertgas-/Vakuumquelle oder einen Verteiler angeschlossen werden.
Certifications:
Caution: