ContactUsLinkComponent
VWR® ION-15A, Ionisator, zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung in Wägeproben
Catalog # 611-3446
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR® ION-15A, Ionisator, zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung in Wägeproben
Catalog # 611-3446
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Gewicht:
    0,31 kg
  • Bezeichnung:
    ION-15A, Ionisator für die Entfernung von statischer Aufladung von Wägeproben
  • Seq:
    310
  • B×T×H:
    110×105×45 mm
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Ionisatoren dienen der Beseitigung elektrostatischer Aufladung, die sich in vielen Arten von Proben zum Wägen, wie z. B. Kunststoffproben (und Behälter) oder Folien, ansammelt. Mit Hilfe eines Ionisators wird die Wägeprobe innerhalb von Sekunden neutralisiert.
  • Abstand zwischen Probe und Ionenquelle ca. –50 bis 400 mm
  • Entladungszeit mit eingeschaltetem Gebläse: 9 Sekunden bei 50 mm, 13 Sekunden bei 100 mm und ca. 100 Sekunden bei 400 mm
  • Nur in Gebäuden zu verwenden
Ozonkonzentration: 0 - 0,05 ppm (2 cm von der Ionenquelle)
Maximales Luftvolumen: 0,06 cm³/min
Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C; 20 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit; Höhe <2000 m
Nennstromversorgung: 12 V DC, 500 mA, Netzteil (primär) AC 100 bis 240 V, 50/60 Hz
Verschmutzungsrate: 2
Überspannungskategorie: Kategorie II