Präzisionshydrometer
, 1,000 - 1,200 g/ml, 0,002 ml, 280 mm
Katalognr. SCNL3071003
Anbieter: Ludwig Schneider
Direkt zu
Product Details & Documents
Präzisionshydrometer ohne Thermometer mit Referenztemperatur von 20 °C.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Technische Daten
- Länge:280 mm
- Seq:01
- Teilung:0,002 ml
- Messbereich:1,000 - 1,200 g/ml