pH tester, Eutech pHTestr 30
pH-Tester, pHTestr 30
662-2017
: EUTECH
Dieser wasser- und staubdichte Tester ist ideal für schnelle und präzise pH-Kontrollen in folgenden Anwendungsbereichen: Schwimmbäder und Spas, Aquaristik und Hydrokultur, Kühltürme, Wasser in der Lebensmittelverarbeitung sowie Prozess-/Abwasser. Die Elektrode mit Doppeldiaphragma macht den Tester ideal für schmutziges Wasser und Lösungen mit Schwermetallen oder Kontaminanten, während das erhöhte Referenzgelvolumen eine deutlich längere Elektrodenlebensdauer gewährleistet. Auch geeignet für Ausbildungszwecke in Schulen.
- Großes Dual-Display für eine verbesserte Ablesbarkeit, bietet umfassende Messgerätedaten
- Wasser- und staubdichtes Gehäuse (IP 67-konform): Messgerät kann schwimmen
- Vom Benutzer austauschbarer Doppeldiaphragma-Sensor mit chemikalienbeständigem, porösem Kynar® Diaphragma minimiert Verstopfen und Kontamination
- Automatische Abschaltung spart Batterie bei Nichtverwendung
- „Hold“-Funktion friert die Anzeige zum einfachen Ablesen vorübergehend ein
- Gleichzeitige Temperaturanzeige in Celsius und Fahrenheit
- Automatische Temperaturkompensation (ATC) sorgt für optimale Genauigkeit bei schwankenden Temperaturen
: Wird mit Batterien geliefert.
- Bezeichnung:pH-Tester, pHTestr 30
- Seq:02
- Temperaturgenauigkeit:±0,5 °C
- Temperaturauflösung:0,1 °C
- Gewicht:0,09 kg
- pH - Genauigkeit:±0,01
- pH - Bereich:−1,00…+15,00
- Cat. No.:662-2017
- Temperatur - Kompensation:ATC
- Modell:pHTestr 30
- B×T×H:165×38 mm
- pH - Auflösung:0,01
- Stromversorgung:4× 1,5 V-Alkali-Knopfzellen (A76)
- pH - Kalibrierung:3 Punkte (automatisch)
- Temperaturbereich:0...50,0 °C
- Display:Benutzerdefiniertes Dual-Display (27×21 mm)