ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® CN, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 2 µm
Avantor® ACE® Excel® CN, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 2 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Avantor® ACE® Excel® CN, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 2 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Specifications
  • Catalog No:
  • ACE-1P4-GD2U
  • ACE-1P4-GD4U
  • EXL-104-1503U
  • EXL-104-0502U
  • Environmentally Preferable:
  • Umweltschonende Herstellung
  • Umweltschonende Herstellung
  • Umweltschonende Herstellung
  • Umweltschonende Herstellung
  • Kohlenstoffbelastung:
  • 5,5%
  • 5,5%
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Max. Druck:
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • pH-Bereich:
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP-Code:
  • L10
  • L10
  • Umweltzertifizierung:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Specifications
Related Information
Guard holders and accessories
Product Information
Frequently Bought Together