Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Concept Plus, Elect
Supplier: U-Power
Certificates
About this item
Sicherheitsschuhe aus wasserabweisendem Rauleder mit einer verschleißarmen, rutschhemmenden PU-Sohle.
- Leichte, rutschhemmende Actiondry Einlegesohle aus EVA/Textil hält die Füße trocken; antimykotisch behandelt
- Wingtex Tunnel-Futter mit Wabenstruktur sorgt für Atmungsaktivität und hervorragende Absorption
- Stress-out Laschensystem ermöglicht einfaches Anziehen und sorgt für zusätzlichen Komfort beim Gehen
- Natürliche Passform, Breite 11 für zusätzlichen Komfort
- Airtoe Zehenschutzkappe aus Aluminium mit luftdurchlässiger Membran (200 J)
- Leichte, flexible und metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle „Save & Flex“ bedeckt 100% der Fußsohle
Farbe: Schwarz
Certifications: EN 20345:2011; S3, SRC
Frequently Bought Together