Keilschnittgerät, SuperPIG III
SIMESP1100
- Modell:SuperPig III
- Bezeichnung:Paint inspection gauge
- VE:1
Dieses Keilschnittgerät ist ein zerstörend arbeitendes Präzisionswerkzeug zur Inspektion und Schichtdickenmessung von ein- oder mehrlagigen Beschichtungen auf praktisch jedem Substrat einschließlich Holz, Kunststoffe, Metallen.
- Hergestellt aus Titanium-eloxiertem Aluminium
- Drei Messergrößen und ein Gitterschnittmesser in einem Halter
- Ergonomisches Design: drehbares System für einfachen Klingenwechsel
- Weiße helle LEDs gewährleisten eine klare Sicht durch das Mikroskop
- Kleine Größe erleichtert die Verwendung in Ecken
- Eingravierte Skala (D-Faktor) für einfache Berechnungen
Es findet und misst auch Defekte im Substrat oder der Lackschicht. Es ist eine sehr robustes Gerät, und das integrierte Mikroskop verfügt über eine hervorragende Schärfe.
Das Mikroskop hat eine doppelte Skala (mm und Zoll) für die Berechnung von µm und mills.
: Wird mit dem zerstörend arbeitenden SuperPIG III Keilschnittgerät, schwarzem Marker, Messer (1, 2 und 4), Sechskantschlüssel und schwarzem Lederetui mit Gürtelclip geliefert.