Gasprüfröhrchen für Stickstoffdioxid
151-0140
: Dräger
- Seq:133
- Standardbereich:5 - 100 / 2 - 50 ppm
- Standardabweichung:±10 - 15 %
- Hubzahl:5/10
- Farbwechsel:Yelow green to blue grey
- Temperaturbereich:10…40 °C
- Feuchtigkeit:≤ 30 mg/l H₂O
- Messdauer:1/2 minutes
- Parameter:Nitrogen dioxide 2/c
- VE:10
- Messbereich:2 - 100 ppm
Zur Messung der Momentankonzentrationen von Stickstoffdioxid unter Verwendung der Accuro®-Pumpe. Anwendungen umfassen Bestimmung und Messung von Konzentrationsspitzen, Messung der personenbezogenen Exposition im Einatembereich, Erkennung von Leckagen an Rohrleitungen, Gasanlagen usw. und Untersuchung der Luft in Abwasserkanälen, Schächten und engen Räumen.
- Innerhalb ihrer MAK (maximale Arbeitsplatzkonzentration) stören Ozon und Chlor den Wert nicht
- Höhere Konzentrationen werden angezeigt, aber mit anderen Empfindlichkeiten
- Stickstoffmonoxid wird nicht angezeigt
Ein Hub entspricht einem Volumen von 100 ±5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert.
Der Standardmessbereich ist kalibriert bei 20 °C und 1013 hPa.