NBB®-B, Bouillon
NBB®-Bouillon (NBB®-B), 250 ml, -, 250 ml, Bottle, 9
Anbieter: DOEHLER GROUP
Direkt zu
Product Details & Documents
Selektives Flüssigmedium für den schnellen Spurennachweis in der Kulturhefe. Unter der Marke NBB® bietet Döhler innovative Kulturmedien zum schnellen und zuverlässigen Nachweis von schädigenden Mikroorganismen wie Laktobazillen, Pectinatus und Megasphaera in allen in der Brauerei anfallenden Proben und auch für die Weinindustrie an. NBB®-B ist ein flüssiges Kulturmedium mit Indikatorfarbstoff für den Nachweis von bierverderbenden Mikroorganismen in Hefeproben oder als Anreicherungsmedium.
- Direkter Einsatz des flüssigen Mediums
- Einfaches, visuelles Screening durch Indikatorumschlag von rot nach gelb
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
- VE:9
- Normen:-
- Bezeichnung:NBB®-Bouillon (NBB®-B), 250 ml
- Füllung:250 ml