Gasprüfröhrchen für Schwefelsäure
Catalog # 151-0159
Supplier: Dräger
Specifications
- Seq:178
- Standardbereich:Calibrated at 20 °C and 1013 hPa
- Standardabweichung:±30 %
- Hubzahl:100
- Farbwechsel:Brown to pink violet
- Messdauer:100 minutes
- Parameter:Sulphuric acid 1/a
- VE:9
- Messbereich:1 - 5 mg/m³
Specifications
About this item
Die Daten sind repräsentativ für die Nutzung in Kobination mit der manuellen Accuro®-Pumpe.
- Lösliche Sulfate und andere aerosolbildende Säuren werden angezeigt, aber mit unterschiedlichen Empfindlichkeiten
- Es ist unmöglich, Schwefelsäure bei Anwesenheit dieser Stoffe zu messen
- Schwefeltrioxid in Gasform wird nicht angezeigt (in Gegenwart von atmosphärischer Feuchtigkeit bildet es jedoch Schwefelsäure-Aerosole, die angezeigt werden)
Ein Hub entspricht einem Volumen von 100 ±5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert.
Betriebsbedingungen: 5 - 40 °C ; Bis zu 15 mg/L H₂O absolute Feuchtigkeit.
Bitte beachten: Nach Durchführung der benötigten 100 Hübe muss die Reagenzampulle zerbrochen und die Flüssigkeit vollständig auf die braune Reagenzschicht übertragen werden. Warten Sie eine Minute, bevor Sie die Flüssigkeit vorsichtig mit ca. ¹⁄₄ Pumpenhub durch die braune Schicht in die Anzeigekammer ziehen. Die Messung muss sofort ausgewertet werden.