Modell der Darmzotten
Modell der Darmzotten
Catalog # BINH1005532
Marketsource
Supplier: 3B Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Dieses Modell der Darmzotten besteht aus einer ganzen Zotte, einer längs geschnittenen Zotte, die die Arteriolen und Venolen zeigt, und einer geschnittenen Zotte, die die Lymphgefäße zeigt. Das Modell der Darmzotten enthält außerdem einen Längsschnitt der Lieberkühn-Krypta.
- 100-fach vergrößert
- Auf Sockel
Specifications
- Bezeichnung:Modell der Darmzotten