ContactUsLinkComponent
Horizontal wafer shippers, 150 mm SmartStack®
  ENTEHWS15010161C2M
 :  ENTEGRIS
Horizontal wafer shippers, 150 mm SmartStack®
  ENTEHWS15010161C2M
 :  ENTEGRIS
  • Farbe:
    Schwarz
  • Bezeichnung:
    Material: STAT-PRO® 100M
  • Environmentally Preferable:
  • VE:
    24
Horizontal wafer shipper.
  • Packaged, double bagged, heat sealed
  • Automation compatible