AuftragsverfolgungKontakt
Agarose, SeaPrep™ | Avantor
Agarose, SeaPrep™
Agarose, SeaPrep™
Katalognr. LONZ50302
Anbieter:   LONZA
Agarose, SeaPrep™
Katalognr. LONZ50302
Anbieter:  LONZA
Agarose, SeaPrep™
Agarose, SeaPrep™
Preis
SFr. 777.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Ultraweiche Agarose, ideal für das hocheffiziente Klonen von Hybridomen und die Erweiterung von cDNA-Bibliotheken.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Agarose, SeaPrep™
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LONZ50302
    Agarose, SeaPrep™
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 g - SFr. 777.00