VWR® Q path® Safesolv, Solvent Substitute
Catalog # 00699464.
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Packung:Kunststoffkanister
- VE:5 L
- Bezeichnung:Safesolv Q path® solvent substitute
Specifications
About this item
Q Path® Safesolv ist ein ungefährlicher Ersatz für Xylol oder Toluol. Mit dem Q Path® Safemount Eindeckmittel, Referenz-Nr. 00647520, kompatibel. Es wird anstelle von Xylol, Toluol, Methylcyclohexan oder anderen Lösungsmitteln in den Dehydrierungsphasen von histologischen Proben und während der Färbungsphasen und Lamelleneindeckungen verwendet.
- Clear colourless liquid