ContactUsLinkComponent
Anti-CD3 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: CA17.2A12]
  SERTMCA1774F
 :  Serotec
Anti-CD3 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: CA17.2A12]
  SERTMCA1774F
 :  Serotec
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Symbol:
    CD3
  • Klonalität:
    Monoklonal
  • Klon:
    CA17.2A12
  • Konjugation:
    FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • Durchflusszytometrie:
    Yes
  • Wirt:
    Mouse
  • Isotyp:
    IgG1
  • Reaktivität:
    Dog
  • Kreuzadsorption:
    No
  • Format:
    liquid
  • Lagerungspuffer:
    PBS
  • Lagertemperatur:
    +4 °C
  • Konzentration:
    0,1 mg/ml
  • Transporttemperatur:
    4 °C
  • Reinigung:
    Purified by affinity chromatography on Protein G
  • Größe:
    100 μg
  • VE:
    0,1 mg
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: CD3
Clonality: Monoclonal
Clone: CA17.2A12
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Dog