ContactUsLinkComponent
Anti-Peroxiredoxin 5 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalognr. ABFRLF-PA0010
Anbieter:  AbFrontier
Anti-Peroxiredoxin 5 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalognr. ABFRLF-PA0010
Anbieter:  AbFrontier
Technische Daten
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Name:
    Peroxiredoxin 5
  • Antigen-Symbol:
    PRDX5
  • Klonalität:
    Polyklonal
  • Wirt:
    Rabbit
  • Isotyp:
    IgG
  • Reaktivität:
    Human,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Lagertemperatur:
    Store for 1 year at –20 °C from date of shipment
  • Konzentration:
    1 mg/ml
  • Immunogen:
    Recombinant human fragment protein(without mitochondrial leader sequence) purified from E.coli
  • Reinigung:
    Protein A column
  • Größe:
    100 µl
  • VE:
    100 µl
Technische Daten
Über diesen Artikel
Type: Primary
Antigen: Peroxiredoxin 5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse