Anti-CD69 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: ]
Anbieter: Biolegend
Zertifikate
Über diesen Artikel
Type: Primary
Antigen: CD69
Clonality: Monoclonal
Clone: 0
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity:
Technische Daten
- Catalog No:
- BLEG310910
- BLEG310909
- Antigen-Symbol:
- CD69
- CD69
- Antigen-Name:
- CD69 molecule
- CD69 molecule
- Antigen-Synonyme:
- EA1|MLR-3|AIM|GP32/28|CLEC2C|BL-AC/P26
- EA1|MLR-3|AIM|GP32/28|CLEC2C|BL-AC/P26
- Antikörper-Typ:
- Primär
- Primär
- Klonalität:
- Monoklonal
- Monoklonal
- Konjugation:
- APC (Allophycocyanin)
- APC (Allophycocyanin)
- Reaktivität:
- Marmoset, African green monkey, Chimpanzee, Human, Squirrel monkey
- Marmoset, African green monkey, Chimpanzee, Human, Squirrel monkey
- Wirt:
- Mouse
- Mouse
- Isotyp:
- IgG1 kappa
- IgG1 kappa
- Durchflusszytometrie:
- Yes
- Yes