ContactUsLinkComponent
Anti-IGFR3 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: ]
 :  Biolegend
Anti-IGFR3 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: ]
 :  Biolegend
  • Catalog No:
  • BLEG302001
  • BLEG302002
  • Antigen-Symbol:
  • IGFR3
  • IGFR3
  • Antigen-Name:
  • IgG Fc Receptor 3
  • IgG Fc Receptor 3
  • Antigen-Synonyme:
  • CD16|FCRIII|CD16A|FCGR3|IMD20|FCG3|FCRIIIA|FCR-10|FCGRIII|IGFR3
  • CD16|FCRIII|CD16A|FCGR3|IMD20|FCG3|FCRIIIA|FCR-10|FCGRIII|IGFR3
  • Antikörper-Typ:
  • Primär
  • Primär
  • Klonalität:
  • Monoklonal
  • Monoklonal
  • Konjugation:
  • Unconjugated
  • Unconjugated
  • Reaktivität:
  • Chimpanzee, Human
  • Human
  • Wirt:
  • Mouse
  • Mouse
  • Isotyp:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • ImmunoChemie:
  • Yes
  • Yes
  • Immunpräzipitation:
  • Yes
  • Yes
  • Durchflusszytometrie:
  • Yes
  • Yes
Frequently Bought Together