ContactUsLinkComponent
Anti-LY6G Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: ]
Anbieter:  Biolegend
Zertifikate
Anti-LY6G Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: ]
Anbieter:  Biolegend
Technische Daten
  • Catalog No:
  • BLEG127606
  • BLEG127605
  • Antigen-Symbol:
  • LY6G
  • LY6G
  • Antigen-Name:
  • Lymphocyte Antigen 6 Complex Locus G
  • Lymphocyte Antigen 6 Complex Locus G
  • Antigen-Synonyme:
  • Gr1|Gr-1|Ly-6G
  • Gr1|Gr-1|Ly-6G
  • Antikörper-Typ:
  • Primär
  • Primär
  • Klonalität:
  • Monoklonal
  • Monoklonal
  • Konjugation:
  • FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • Reaktivität:
  • Baboon, Cynomolgus monkey, Rhesus monkey, Chimpanzee, Human
  • Baboon, Cynomolgus monkey, Rhesus monkey, Chimpanzee, Human
  • Wirt:
  • Rat
  • Rat
  • Isotyp:
  • IgG2a kappa
  • IgG2a kappa
  • Durchflusszytometrie:
  • Yes
  • Yes
Technische Daten
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together