Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Anti-BLT1 Rabbit Polyclonal Antibody | Avantor

Anti-BLT1 Rabbit Polyclonal Antibody

500 µl
Katalognr. CAYM120114-500
Anbieter:   Cayman Chemical
Anti-BLT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalognr. CAYM120114-500
Anbieter:  Cayman Chemical
Anti-BLT1 Rabbit Polyclonal Antibody

500 µl

Preis
608.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 µl
Product Details & Documents

Type: Primary
Antigen: BLT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Human, Mouse

Technische Daten
  • Größe:
    500 µl
  • Western blot:
    Yes
  • Aminosäurezahl:
    331 to 352
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Transporttemperatur:
    –20 °C
  • Reaktivität:
    Human|Bovine|Mouse
  • Kreuzadsorption:
    No
  • Sequence:
    ALEPGPSESLTASSPLKLNELN
  • ImmunoChemie:
    Yes
  • Cat. No.:
    CAYM120114-500
  • Lagertemperatur:
    –20 °C
  • Immunogen:
    human BLT1 receptor amino acids 331-352
  • Lagerungspuffer:
    TBS, pH 7,4, containing 50% glycerol, 0,5% BSA, and 0,02% sodium azide
  • Antigen-Symbol:
    BLT1
  • Klonalität:
    Polyklonal
  • Isotyp:
    IgG
  • Durchflusszytometrie:
    Yes
  • Wirt:
    Rabbit
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..