Enghalsflaschen
Katalognr. EPSCS349-1000
Anbieter: EP SCIENTIFIC
Technische Daten
- Verschlussgröße:33 - 430 mm
- Ext.Ø:97 mm
- Kapazität:1000 ml
- Farbe:Braun
- Bezeichnung:Bottle, VOA certified, open top with bonded septa
- Höhe:217 mm
- Seq:01
- Environmentally Preferable:Umweltschonende Herstellung
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- VE:12
Technische Daten
Über diesen Artikel
Typ III Natronkalkglasflasche
- Zertifizierte Flaschen folgen den EPA Reinigungs-Maßnahmen Anforderungsspezifikationen für flüchtige organische Analysen Hergestellt unter einem ISO zertifiziertem Qualitätsmanagement-System Braunglas schützt licht-sensitive Chemikalien
Enghalsflasche mit Septa Verschluss ist geeignet für VOA Untersuchungen Ausgestattet mit einem durchstechbaren PTFE-beschichtetem Silikon Septum Die Kappe hat einen eingebauten Septa-Haltering der die Septa sicher festhält ohne sie an die Kappe zu binden, so dass ein Septum, wenn nötig, ersetzt werden kann (außer 1 l Flasche)