ContactUsLinkComponent
Anti-THRA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7G2]
Katalognr. ORIGTA805144
Anbieter:  OriGene
Anti-THRA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7G2]
Katalognr. ORIGTA805144
Anbieter:  OriGene
Technische Daten
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Symbol:
    THRA
  • Klonalität:
    Monoklonal
  • Klon:
    7G2
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Wirt:
    Mouse
  • Isotyp:
    IgG1
  • Reaktivität:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Kreuzadsorption:
    No
  • Form:
    Liquid
  • Aminosäurezahl:
    1 to 220
  • Lagerungspuffer:
    PBS (PH 7.3) containing 1% BSA, 50% glycerol and 0,02% sodium azide.
  • Lagertemperatur:
    –20 °C
  • Transporttemperatur:
    –20 °C
  • Immunogen:
    Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-220 of human THRA (NP_955366) produced in E.coli.
  • Reinigung:
    purified by affinity chromatography
  • Größe:
    100 μl
  • VE:
    100 µl
Technische Daten
Über diesen Artikel
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:2000
Type: Primary
Antigen: THRA
Clonality: Monoclonal
Clone: 7G2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human