ContactUsLinkComponent
Anti-BrdU Monoclonal Antibody [clone: 3F11]
Katalognr. ORIGTA190206
Anbieter:  OriGene
Anti-BrdU Monoclonal Antibody [clone: 3F11]
Katalognr. ORIGTA190206
Anbieter:  OriGene
Technische Daten
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Symbol:
    BRDU
  • Klonalität:
    Monoklonal
  • Klon:
    3F11
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • ImmunoChemie:
    Yes
  • ImmunFluoreszenz:
    Yes
  • Isotyp:
    IgG1
  • Kreuzadsorption:
    No
  • Form:
    Liquid
  • Lagerungspuffer:
    PBS (PH 7.3) containing 1% BSA, 50% glycerol and 0,02% sodium azide.
  • Lagertemperatur:
    –20 °C
  • Transporttemperatur:
    –20 °C
  • Immunogen:
    Bromodeoxyuridine coupled to keyhole limpet hemocyanin (KLH).
  • Reinigung:
    purified by affinity chromatography
  • Größe:
    100 μl
  • VE:
    100 µl
Technische Daten
Über diesen Artikel
Recommended Dilutions: Immunochemistry: 1:150; Immunofluorescence: 1:150
Type: Primary
Antigen: BrdU
Clonality: Monoclonal
Clone: 3F11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG1
Reactivity: