Anti-IgA Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Katalognr. BSBTBA1112-0.5
Anbieter: Boster Bio
Technische Daten
- Antikörper-Typ:Sekundär
- Antigen-Name:Immunoglobulin A
- Antigen-Symbol:IgA
- Konjugation:FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
- Kreuzadsorption:No
- Größe:500 μg
- VE:0,5 mg
Technische Daten
Über diesen Artikel
Type: Secondary
Antigen: IgA
Clonality:
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity: