Anti- IgG Antibody (Unconjugated)
Katalognr. BSBTBA1048-5
Anbieter: Boster Bio
Technische Daten
- Antikörper-Typ:Sekundär
- Antigen-Name:Immunoglobulin G
- Antigen-Symbol:IgG
- Konjugation:Unconjugated
- Kreuzadsorption:No
- Größe:5 mg
- VE:5 mg
Technische Daten
Über diesen Artikel
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality:
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity: