Anti-IgG Antibody (Biotin)
Katalognr. BSBTBA1020-1
Anbieter: Boster Bio
Technische Daten
- Antikörper-Typ:Sekundär
- Antigen-Name:Immunoglobulin G
- Antigen-Symbol:IgG
- Konjugation:Biotin
- Kreuzadsorption:No
- Größe:1 mg
- VE:1 mg
Technische Daten
Über diesen Artikel
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality:
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity: