Inverses Mikroskop, Axio Vert.A1
Catalog # ZEIS4912370002000
Anbieter: ZEISS
Technische Daten
- Vergrößerung:4× φ1, 10× φ1, 20× φ1, 40× φ1
- Bezeichnung:Inverses Mikroskop
- Okulare:WF 10×/23 mm
- Beleuchtung:Halogen
- VE:1
- Typ:Binocular
Technische Daten
Über diesen Artikel
Das Axio Vert.A1 wurde für die Untersuchung von schweren Proben, z.B. anisotropen Materialien wie Magnesium und Aluminium, entwickelt.
- Alle Kontrastverfahren für die Visualisierung von selbst feinsten Strukturen
- Zirkulares, polarisiertes Licht: Differentieller Interferenzkontrast (C-DIC)
- Differentieller Interferenzkontrast (DIC) (optional)
- Kodierter Revolver (5×) erfasst einen Objektivwechsel automatisch
- Lichtmanager erkennt Beleuchtungsintensität
Delivery: Trinokulare Modelle werden mit einem Kameraadapter geliefert.