Racks für SPB System-Röhrchen
PERCN9308070
- Für Röhrchen:50 ml
- Anz. Bohrungen:24 (4×6)
- Bezeichnung:Gestell für SPB 50-24 System
- VE:1
Polycarbonat.
- Mit einer Rackverriegelungsfunktion, welche die DigiTUBE® Röhrchen im Rack fixiert und so ein einfaches und einhändiges Anbringen der Schraubverschlüsse ermöglicht
- Säurebeständig
- Für den Einsatz im Labor