ContactUsLinkComponent
Becher, mit Griff, Porzellan
Katalognr. HECH47020030
Anbieter #: 47020030
undefined
Becher, mit Griff, Porzellan
Katalognr. HECH47020030
Anbieter #: 47020030
Anmelden für Verfügbarkeit
Select an Option
100 ml
Select an Option
02
Select an Option
1
Über diesen Artikel
Porzellan, weiß glasiert.
  • Überragende Chemikalienbeständigkeit
  • Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit
  • Robust, schwere Ausführung
Zylindrisch, mit Ausguss. Mit sehr einfach zu lesenden, inneren Graduierungen.
Frequently Bought Together