ContactUsLinkComponent
Anti-TRAPPC3 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
  USBI043197-PE
undefined
Anti-TRAPPC3 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
  USBI043197-PE
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Name:
    Trafficking Protein Particle Complex 3
  • Antigen-Symbol:
    TRAPPC3
  • Klonalität:
    Polyklonal
  • Konjugation:
    PE (Phycoerythrin)
  • ELISA:
    Yes
  • Durchflusszytometrie:
    Yes
  • Wirt:
    Rabbit
  • Isotyp:
    IgG
  • Reaktivität:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    N-terminal
  • Form:
    liquid
  • Aminosäurezahl:
    24 to 54
  • Lagerungspuffer:
    PBS, pH 7,2
  • Lagertemperatur:
    Cool
  • Transporttemperatur:
    Ice
  • Validierte Anwendungen:
    Fluoresence ELISA
  • Reinigung:
    purified by Protein A chromatography
  • Größe:
    200 µl
  • VE:
    200 µl
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Flow Cytometry: 1:10-50
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: TRAPPC3 (trafficking protein particle complex 3)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human