AuftragsverfolgungKontakt
Anti-EFCAB4B Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin) | Avantor
Anti-EFCAB4B Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
200 µl
Katalognr. USBI034936-BIOTIN
Anbieter:   US Biological
Anti-EFCAB4B Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Katalognr. USBI034936-BIOTIN
Anbieter:  US Biological
Anti-EFCAB4B Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anti-EFCAB4B Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
200 µl
Preis
SFr. 1’130.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 200 µl
Product Details & Documents
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: EFCAB4B (EF-hand calcium binding domain 4B)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Dokumente
Technische Daten
  • Größe:
    200 µl
  • Western blot:
    Yes
  • Aminosäurezahl:
    47 to 74
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Konjugation:
    Biotin
  • Form:
    liquid
  • Reinigung:
    purified by Protein A chromatography
  • Transporttemperatur:
    Ice
  • Reaktivität:
    Human
  • Epitop:
    N-terminal
  • Cat. No.:
    USBI034936-BIOTIN
  • Antigen-Name:
    EF-hand calcium binding domain 4B
  • Lagertemperatur:
    Cool
  • Lagerungspuffer:
    PBS, pH 7,2
  • Antigen-Symbol:
    EFCAB4B
  • Klonalität:
    Polyklonal
  • Isotyp:
    IgG
  • Wirt:
    Rabbit
  • ELISA:
    Yes