AuftragsverfolgungKontakt
Anti-GPATCH11 Rabbit Polyclonal Antibody | Avantor
Anti-GPATCH11 Rabbit Polyclonal Antibody
200 µl
Katalognr. USBI033343
Anbieter:   US Biological
Anti-GPATCH11 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalognr. USBI033343
Anbieter:  US Biological
Anti-GPATCH11 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-GPATCH11 Rabbit Polyclonal Antibody
200 µl
Preis
SFr. 843.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 200 µl
Product Details & Documents
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: GPATCH11 (G patch domain containing 11)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Hamster, Human, Mouse
Dokumente
Technische Daten
  • Größe:
    200 µl
  • Western blot:
    Yes
  • Aminosäurezahl:
    15 to 45
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Form:
    liquid
  • Reinigung:
    purified by Protein A chromatography
  • Transporttemperatur:
    Ice
  • Reaktivität:
    Hamster|Human|Mouse
  • Epitop:
    N-terminal
  • Cat. No.:
    USBI033343
  • Antigen-Name:
    G Patch Domain Containing 11
  • Lagertemperatur:
    Cool
  • Lagerungspuffer:
    PBS, pH 7,2, 0,09% sodium azide.
  • Antigen-Symbol:
    GPATCH11
  • Klonalität:
    Polyklonal
  • Isotyp:
    IgG
  • Wirt:
    Rabbit
  • ELISA:
    Yes